Merck
900300
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 60:40, viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PLLA-PCL
Seleccione un Tamaño
5 G
273,00 €
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
273,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chips or granules
Nivel de calidad
cociente alimentación
lactide:caprolactone 60:40
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidad
1.5 dL/g
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A Poulos et al.
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are