Merck
900297
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PCL
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)nCH3
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
chips or granules
viscosidad
1.5 dL/g
temperatura de transición
Tm 65-70 °C (experimental)
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.