Merck
769762
Sigma-Aldrich
Resomer® C 209, Poly(caprolactone)
ester terminated
Sinónimos:
Resomer® C 209, PCL
Seleccione un Tamaño
5 G
162,00 €
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
162,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
chunks
viscosidad
0.8-1.0 dL/g
mp
56-84 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable polymer composed of ε-caprolactone. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this material has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Información legal
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.