Merck
809489
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide-co-(N-methacryloxysuccinimide))
NHS 10 mol%, average Mn 5,000
Sinónimos:
PNIPAM
About This Item
Fórmula lineal:
C4H7O2[C6H11NO]x[C8H9NO3]yC13H25S3
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
powder
mol peso
average Mn 5,000
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This copolymer is 90 mol% N-isopropylacrylamide, 10 mol% NHS activated ester. The NHS ester allows conjugation to a variety of functional groups. The end group functionality contains a carboxylic acid on one end.
Otras notas
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.