423548
N-Isopropylmethacrylamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
89-91 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5(2)7(9)8-6(3)4/h6H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
Clave InChI
YQIGLEFUZMIVHU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable