Merck
806099
Sigma-Aldrich
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Sinónimos:
G1-TMP-COOH
Seleccione un Tamaño
250 MG
431,00 €
431,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
431,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H62O30
Peso molecular:
1082.96
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
431,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid or liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C
InChI
1S/C45H62O30/c1-5-45(24-73-39(64)42(2,18-67-33(58)12-6-27(46)47)19-68-34(59)13-7-28(48)49,25-74-40(65)43(3,20-69-35(60)14-8-29(50)51)21-70-36(61)15-9-30(52)53)26-75-41(66)44(4,22-71-37(62)16-10-31(54)55)23-72-38(63)17-11-32(56)57/h5-26H2,1-4H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)
Clave InChI
PAYWQMZAUNWKEB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
  • End Group Functionality: Carboxyl surface group
  • Generation: 1
  • No. Surface Groups: 6
  • Calculated Mol. Wt.: 1083 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Aplicación
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Irena Mamajanov et al.
Life (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Enzymes are biological catalysts that are comprised of small-molecule, metal, or cluster catalysts augmented by biopolymeric scaffolds. It is conceivable that early in chemical evolution, ancestral enzymes opted for simpler, easier to assemble scaffolds. Herein, we describe such possible protoenzymes:
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been