806137
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Sinónimos:
G1-TMP-Azide
formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C
InChI
1S/C57H92N18O18/c1-5-57(42-91-51(82)54(2,36-85-45(76)24-12-6-18-30-64-70-58)37-86-46(77)25-13-7-19-31-65-71-59,43-92-52(83)55(3,38-87-47(78)26-14-8-20-32-66-72-60)39-88-48(79)27-15-9-21-33-67-73-61)44-93-53(84)56(4,40-89-49(80)28-16-10-22-34-68-74-62)41-90-50(81)29-17-11-23-35-69-75-63/h5-44H2,1-4H3
Clave InChI
YTBPIOXKVOSWIN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
- End Group Functionality: Azide surface group
- Generation: 1
- No. Surface Groups: 6
- Calculated Mol. Wt.: 1317.5 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable