Merck
805939
Sigma-Aldrich
bis-MPA-OH dendrimer
trimethylol propane core, generation 2
Sinónimos:
G2-TMP-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H86O30
Número de CAS:
Peso molecular:
1179.21
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC(COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)(CC)COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C
InChI
1S/C51H86O30/c1-11-51(30-79-39(70)48(8,24-73-33(64)42(2,12-52)13-53)25-74-34(65)43(3,14-54)15-55,31-80-40(71)49(9,26-75-35(66)44(4,16-56)17-57)27-76-36(67)45(5,18-58)19-59)32-81-41(72)50(10,28-77-37(68)46(6,20-60)21-61)29-78-38(69)47(7,22-62)23-63/h52-63H,11-32H2,1-10H3
Clave InChI
JPMXKQHBVULZDX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: 2
  • No. Surface Groups: 12
  • Calculated Mol. Wt.: 1179.2 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Aplicación
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been