804150
SnAP 2,3-Bicyclo-(3,4-Pyr) M Reagent
Sinónimos:
(3R,4R)-tert-butyl 3-amino-4-((tributylstannyl)methoxy) pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
64,50 €
Precio de catálogo129,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
64,50 €
Precio de catálogo129,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
densidad
1.180 at 25 °C
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CO[C@H]1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H]1N)CCCC
InChI
1S/C10H19N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)15-9(13)12-5-7(11)8(6-12)14-4;3*1-3-4-2;/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;/t7-,8-;;;;/m0..../s1
Clave InChI
URTKNAYUDTUPJM-CFACWHMASA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.