Merck
799572
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H8O
Peso molecular:
89.08
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
BGTOWKSIORTVQH-CVMUNTFWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)