Merck
777773
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Sinónimos:
6-Amino-2-picolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
310-319 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(C1=CC=CC(N)=N1)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)