Merck
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
72,40 €
72,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
72,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
72,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
impurezas
≤1.0% water
mp
307-312 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
Aplicación
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)