Merck
710849
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
3-Aminoisonicotinic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
167,00 €
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
167,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
305-310 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Nc1cnccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Clave InChI
FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)