771759
2-Methylpyridine borane complex solution
0.5 M in dichloromethane
Sinónimos:
2-Picoline borane complex solution, 2-Picoline borane complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5 M in dichloromethane
mp
44-46 °C (lit.)
densidad
1.297 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[BH3-][n+]1ccccc1C
InChI
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
Clave InChI
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Environmentally benign reducing agent
Reactant for:
- Reductive amination
- N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation
- Reductive alkoxyamination
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)