Merck
758604
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(1,1-dibutylurea)
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H44N4O2
Peso molecular:
432.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cadena SMILES
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
Clave InChI
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)