Saltar a
TRUECD
TrueGel3D Crosslinker
CD cell-degradable crosslinker
Sinónimos:
Crosslinker
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
200 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
182,00 €
600 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
455,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352207
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
CD cell-degradable crosslinker is comprised of conjugated peptide along with polyethylene glycol and thiol (SH) groups. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran) and results in a stable hydrogel.
The conjugated peptide has matrix metalloprotease (MMP)-cleavage sites (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9) to locally degrade the polymer network. It allows cells to spread and migrate within the gel if they express the indicated MMPs.
Application
TRUECD is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate cell-degradable hydrogel
Features and Benefits
MMP degradable
Other Notes
TRUECD contains CD cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of CD cell-degradable crosslinker to air
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TRUEPEGTRUE8TRUEDEXS
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)