Documentos clave
487945
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
1 G
427,35 €
427,35 €
Precio de catálogo518,00 €Ahorre 17 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
427,35 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
427,35 €
Precio de catálogo518,00 €Ahorre 17 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)