Merck
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
Seleccione un Tamaño
1 G
131,00 €
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
131,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.592
densidad
1.262 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
Clave InChI
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals