748188
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
composición
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
concentración
in THF/toluene
densidad
0.991 g/mL at 25 °C
Descripción general
Aplicación
- Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
- Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
- Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?