735817
Polypyrrole-block-poly(caprolactone)
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinónimos:
Biotron PP-NM, PCL-block-PPy
Seleccione un Tamaño
156,00 €
Precio de catálogo312,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
156,00 €
Precio de catálogo312,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Formulario
liquid (dispersion)
Nivel de calidad
contiene
p-toluenesulfonate as dopant
composición
Biotron PP polymer, 0.3-0.7 wt. %
ethanol, 4-8 wt. %
nitromethane, 90-95 wt. %
concentración
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
conductividad
10-40 S/cm (bulk)
Categorías relacionadas
Descripción general
Average transmittance: 70-90%
Biodegradble conducting polymer for bomedical applications. PCL diol blocks have average molecular weight 2000 and PPy block have an average molecular weight of 4000 with a 25% doping level. Good biocompatibility with expected weight loss of 40% at 200 days in pH=7 buffer.
Aplicación
Características y beneficios
Precaución
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
66.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
19.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Biomedical Applications
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm