561126
Polyaniline (emeraldine salt) short chain, grafted to lignin
powder
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
contiene
ligno-sulfonic acid as dopant
tamaño de partícula
2-3 μm
pH
1.95 (5 wt. % in H2O)
conductividad
1-2 S/cm (pressed pellet)
cadena SMILES
Nc1ccc(N)cc1
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Resistencia química o física
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Artículos
Sigma-Aldrich tutorial on lithography nanopatterning explains patterning layers for conductors, semiconductors, and dielectrics on surfaces.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm