Merck
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
Sinónimos:
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7FO4
Número de CAS:
Peso molecular:
222.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
mp
137-143 °C
cadena SMILES
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)