Merck
729655
Sigma-Aldrich
Acetylene-13C2 dicarboxylic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Butynedioic acid-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C13C13CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
116.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[13C]#[13C]C(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
Clave InChI
YTIVTFGABIZHHX-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)