665223
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Butynedioic acid-2-13C, Acetylenedicarboxylic acid-1-13C disodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>250 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Clave InChI
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges