486418
Carbon-13C dioxide
99 atom % 13C, 99.93 atom % 16O
Sinónimos:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.52 (vs air)
pureza isotópica
99 atom % 13C
99.93 atom % 16O
formulario
gas
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Clave InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable