Merck
729531
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutanoate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC(OH)(13CH3)COOCH2CH3
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C(O)([13CH3])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i3+1
Clave InChI
WRZDWHWHFIFBOC-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)