328782
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
Clave InChI
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup