Merck
728233
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-butyn-1-ol
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1-Chloro-4-hydroxy-2-butyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
104.53
Beilstein:
1098382
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC#CCCl
InChI
1S/C4H5ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,3-4H2
Clave InChI
RPUJAOFSZSEVPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)