Merck
723363
Sigma-Aldrich
5-Cyanothiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14BNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
79-82 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C#N
InChI
1S/C11H14BNO2S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-8(7-13)16-9/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
LKRPJAKTFWEYGA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)