Merck
722847
Sigma-Aldrich
trans-6-Octadecenoic acid-1,2,3,4,5-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CH=CH(13CH2)413COOH
Peso molecular:
287.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12+/i14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
CNVZJPUDSLNTQU-LAFYPCKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)