605689
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
cambio de masa
M+14
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable