722855
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
mp
43-44 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable