Merck
719692
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecene-1-thiol
97%
Sinónimos:
Oleyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
284.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
0.852 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)