Merck
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D3H10Cl2O3PS
Número de CAS:
Peso molecular:
318.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
97% (CP)
formulario
liquid
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
Clave InChI
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)