Z629405
Vivaspin 2 centrifugal concentrators
MWCO 3 kDa
Sinónimos:
Centrifugal Filter Concentrators
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Disponible para envío el02 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
envase
package of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius VS0291
Parámetros
8000 × g max. centrifugal force
volumen de bloqueo
8 μL
área de la membrana
1.2 cm2
tamaño tubo
~15 mL
volumen de trabajo
2 mL
tamaño de poro
3 kDa MWCO
Descripción general
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)