Merck
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
Seleccione un Tamaño
1 G
59,30 €
59,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
59,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F4N
Número de CAS:
Peso molecular:
165.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
59,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥94%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.400
densidad
1.355 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)