Merck
712256
Sigma-Aldrich
5-Azidopentanoic acid
≥97.0%
Sinónimos:
5-Azidovalerianic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Beilstein:
1706398
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (calc. on dry substance, T)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in USA
pérdida
≤10% loss on drying
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-8-7-4-2-1-3-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
SBZDIRMBQJDCLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Azidopentanoic acid can be used to synthesize:
  • Chitosan-poly(ethylene glycol) hydrogels by azide–alkyne click chemistry.[1]
  • 5-iodo-1,2,3-triazole containing macrocycles.[2]
  • Bivalent quinine dimers intervening triazole ring used as inhibitors of P-glycoprotein (P-gp) mediated cellular efflux.[3]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Self-react. C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis of 5-iodo-1, 2, 3-triazole-containing macrocycles using copper flow reactor technology.
Bogdan AR, et al.
Organic Letters, 13(15), 4060-4063 (2011)
Click chemistry-derived bivalent quinine inhibitors of P-glycoprotein-mediated cellular efflux.
Kuriakose J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(13), 4410-4412 (2012)
In situ-forming robust chitosan-poly (ethylene glycol) hydrogels prepared by copper-free azide-alkyne click reaction for tissue engineering.
Truong VX, et al.
Biomaterials Science, 2(2), 167-175 (2014)
Ian J Huggins et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-13)
Nucleic Acid Therapeutics (NATs), including siRNAs and AntiSense Oligonucleotides (ASOs), have great potential to drug the undruggable genome. Targeting siRNAs and ASOs to specific cell types of interest has driven dramatic improvement in efficacy and reduction in toxicity. Indeed, conjugation
Robert Pola et al.
Pharmaceutics, 12(1) (2020-01-08)
This report describes the design, synthesis and evaluation of tumor-targeted polymer probes to visualize epidermal growth factor receptor (EGFR)-positive malignant tumors for successful resection via fluorescence guided endoscopic surgery. Fluorescent polymer probes of various molecular weights enabling passive accumulation in