710024
1-Phenylvinylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
186-190 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(=C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)14-18-12(16)8-15(2)9-13(17)19-14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clave InChI
LDAWJVVAQPYNSX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)