Merck
746347
Sigma-Aldrich
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
greener alternative
97%
Sinónimos:
Ru-PNN catalyst
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H36Cl2N2P2Ru
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 746347, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275-295 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Catalyst for hydrogenation of esters to alcohols. Greener alternative to stoichiometric hydride reagents.
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
Información legal
This Product is licensed from GreenCentre Canada for non-commercial, research use only. Please contact GreenCentre Canada for information regarding commercial use of Product.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Spasyuk, D.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2772-2772 (2012)
Contenido relacionado
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.