Merck
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
Sinónimos:
NPP acrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
276.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
contiene
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
Clave InChI
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
Descripción general
NLO monomer
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup