Merck
705896
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
205.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-68 °C
cadena SMILES
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)