Merck
705438
Sigma-Aldrich
Potassium 2-isocyanoacetate
technical grade, 85%
Sinónimos:
Isocyanoacetic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2KNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-81 °C
grupo funcional
amine
isonitrile
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C3H3NO2.K/c1-4-2-3(5)6;/h2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWTQNSMPJLXKLL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reagent for:
  • Carbene insertion reactions as a cleanup procedure to remove ruthenium carbene catalysts from metathesis reaction products
  • Preparation of carbonyl complexes of group IVB metals
  • Preparation of peptides via ammonium chloride-promoted Ugi reaction
Cita
French, J., Diver, S.; Potassium 2-Isocyanoacetate e-EROS, 03-15-2012 Web Publication
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)