Merck
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
mp
107-112 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
Clave InChI
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)