Merck
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
213.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
122-128 °C
cadena SMILES
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)