Merck
710040
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
211.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
solid
mp
187-191 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable