Merck
699667
Sigma-Aldrich
L,L-α,ε-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
(2S,6S)-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C7H1415N2O4
Peso molecular:
199.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
mp
~295 °C (lit.)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
GMKMEZVLHJARHF-XEWADIPKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)