698776
Chloro(tert-butyl)phenylphosphine
Sinónimos:
(1,1-Dimethylethyl)phenylphosphinous chloride, Chloro(phenyl)-tert-butylphosphine, tert-Butyl(phenyl)phosphinous chloride, tert-Butylchloro(phenyl)phosphine, tert-Butylphenylchlorophosphine, tert-butylphenylchlorophosphine
Seleccione un Tamaño
46,20 €
Precio de catálogo66,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
46,20 €
Precio de catálogo66,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.555
bp
77-78 °C/0.4 mmHg
densidad
1.064 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
32.8 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?