Merck
694428
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
29,82 €
5 G
147,00 €
29,82 €
Precio de catálogo42,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
29,82 €
5 G
147,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
29,82 €
Precio de catálogo42,60 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
180-185 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)