Merck
691429
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxybenzoic acid
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
274,40 €
274,40 €
Precio de catálogo392,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
274,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
274,40 €
Precio de catálogo392,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)