Merck
693995
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoic acid
97%
Sinónimos:
Salicylic acid benzyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
73-77 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clave InChI
GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)